Merck
W426060
Sigma-Aldrich
S-Isopropyl-3-methylbut-2-enethioate
≥95%, FG
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H14OS
CAS号:
分子量:
158.26
FEMA號碼:
4260
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
Flavis號碼:
12.134
NACRES:
NA.21
等級
FG
品質等級
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
化驗
≥95%
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
green; alliaceous
InChI
1S/C8H14OS/c1-6(2)5-8(9)10-7(3)4/h5,7H,1-4H3
InChI 密鑰
IZVXTRDVESJRTA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)