food and beverages
microbiology
适用性
Salmonella spp.
应用
推荐用于分离沙门菌。
组分
成分 (g/L):
特殊蛋白胨,10.00
牛肉提取物,5.00
右旋糖,10.00
氯化钠,5.00
琼脂,30.00
特殊蛋白胨,10.00
牛肉提取物,5.00
右旋糖,10.00
氯化钠,5.00
琼脂,30.00
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3