Merck
SMB00939
Sigma-Aldrich
1-甲基腺苷
≥95% (HPLC)
别名:
1-甲基腺苷, N1-甲基腺苷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H15N5O4
CAS号:
分子量:
281.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352123
NACRES:
NA.79
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
solid
顏色
white
儲存溫度
-10 to -25°C
SMILES 字串
CN1C=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@@H]3O)C1=N
InChI
1S/C11H15N5O4/c1-15-3-14-10-6(9(15)12)13-4-16(10)11-8(19)7(18)5(2-17)20-11/h3-5,7-8,11-12,17-19H,2H2,1H3/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
InChI 密鑰
GFYLSDSUCHVORB-IOSLPCCCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
1-甲基腺苷是一种RNA修饰,可通过不同的过程产生,包括酶催化和特定试剂对RNA的烷基化。
1-甲基腺苷,也称为M1A,属于称为嘌呤核苷的有机化合物类别。嘌呤核苷是包含连接到核糖基或脱氧核糖基部分的嘌呤碱基的化合物。1-甲基腺苷是一种强碱性化合物(基于其pKa)。通过m6A-CLIP/IP(简称m6A-CLIP)进行的精确m6A定位显示,大多数m6A位于小鼠和人的多个组织/培养细胞中mRNA的最后一个外显子中,并且终止密码子周围的m6A富集是巧合许多终止密码子位于m6A真正富集的最后一个外显子的起点附近。腺苷的甲基化由包含METTL3作为SAM结合亚基的大型m6A甲基转移酶复合物指导。据报道,胰岛素样生长因子2 mRNA结合蛋白1、2和3(IGF2BP1-3)是一类新型的m6A阅读器。
應用
1-甲基腺苷是甲基转移酶在tRNA加工过程中产生的一种修饰核苷,由于其在各种癌症形式中的尿排泄升高,有望作为早期癌症检测的潜在生物标志物。此外,可以在血清中监测到它的存在。1-甲基腺苷水平还在活动性类风湿关节炎期间升高,使其成为该疾病的可靠指标。它可以应用于癌症、自身免疫性疾病、代谢组学、生物标志物发现和药物发现研究。
其他說明
为了全面了解我们针对客户研究提供的各种单糖产品,建议您访问我们的碳水化合物分类页面。
如需了解生化试剂系列的更多信息,请填写此表
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)