certified reference material
pharmaceutical secondary standard
API 家族
progesterone
形狀
solid
包裝
pkg of 100 mg
應用
pharmaceutical small molecule
SMILES 字串
C[C@H](O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12-13,16-19,22H,4-11H2,1-3H3/t13-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
InChI 密鑰
RWBRUCCWZPSBFC-RXRZZTMXSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
分析報告
其他說明
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)