Merck
PHR3650
胞苷 5′-一磷酸
new
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
别名:
5′-CMP, 5′-胞苷酸, C-5′-P
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H14N3O8P
CAS号:
分子量:
323.20
Beilstein:
46982
MDL號碼:
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1162126
包裝
pkg of 1G
應用
pharmaceutical
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H14N3O8P/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H2,10,11,15)(H2,16,17,18)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI 密鑰
IERHLVCPSMICTF-XVFCMESISA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)