certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. P1100000
traceable to USP 1504503
API 家族
penicillin & derivatives
形狀
solid
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 500 mg
應用
pharmaceutical small molecule
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[K+].[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)COc3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H18N2O5S.K/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)24-16)17-10(19)8-23-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
InChI 密鑰
HCTVWSOKIJULET-LQDWTQKMSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
分析報告
其他說明
相關產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)