certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
API 家族
glutathione
形狀
solid
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 100 mg
mp
178 °C (dec.) (lit.)
應用
pharmaceutical small molecule
儲存溫度
-10 to -25°C
SMILES 字串
[H][C@](N)(CCC(=O)N[C@@]([H])(CSSC[C@]([H])(NC(=O)CC[C@]([H])(N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H32N6O12S2/c21-9(19(35)36)1-3-13(27)25-11(17(33)23-5-15(29)30)7-39-40-8-12(18(34)24-6-16(31)32)26-14(28)4-2-10(22)20(37)38/h9-12H,1-8,21-22H2,(H,23,33)(H,24,34)(H,25,27)(H,26,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,35,36)(H,37,38)/t9-,10-,11-,12-/m0/s1
InChI 密鑰
YPZRWBKMTBYPTK-BJDJZHNGSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
分析報告
其他說明
腳註
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)