certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. C0166000
traceable to USP 1086108
API 家族
calcifediol
形狀
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 100 mg
應用
pharmaceutical small molecule
儲存溫度
-10 to -25°C
SMILES 字串
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])C(\CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)CCC3=C)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24-,25+,27-/m1/s1
InChI 密鑰
JWUBBDSIWDLEOM-DTOXIADCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
分析報告
其他說明
腳註
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)