certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. A0040000
traceable to USP 1000601
API 家族
acebutolol
形狀
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 250 mg
應用
pharmaceutical
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Cl.CCCC(=O)Nc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)c(c1)C(C)=O
InChI
1S/C18H28N2O4.ClH/c1-5-6-18(23)20-14-7-8-17(16(9-14)13(4)21)24-11-15(22)10-19-12(2)3;/h7-9,12,15,19,22H,5-6,10-11H2,1-4H3,(H,20,23);1H
InChI 密鑰
KTUFKADDDORSSI-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... ADRB1(153)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
分析報告
其他說明
腳註
推薦產品
相關產品
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)