Merck
PHR1759
Supelco
硫胺杂质E
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
3-[(4-氨基-2-甲基嘧啶-5-基)甲基] -5-(2-羟乙基)-4-甲基噻唑-2(3H)-硫酮, 硫代硫胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H16N4OS2
CAS号:
分子量:
296.41
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
API 家族
thiamine
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 20 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C12H16N4OS2/c1-7-10(3-4-17)19-12(18)16(7)6-9-5-14-8(2)15-11(9)13/h5,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15)
InChI 密鑰
SQOCQQPFEFRKBV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备
硫胺素杂质E是B类维生素一种杂质,如硫胺素。硫胺素对于所有生物活体的初级代谢都很重要,并可用于治疗或预防脚气病。
應用
硫胺素可作为药物参考标准品用于通过使用流动注射比浊法和UV-Vis分光光度法对药物制剂中的分析物进行定量。
这些二级标准品是合格的有证标准物质。它们适用用于于多种分析应用,包括但不限于药物释放检测、用于定性和定量分析的药物方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准要求。
分析報告
这些二级标准品可溯源到USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
欲查看此物质的分析证书样本,请在下面的“文本”框中输入LRAB3704。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
B Group Vitamins: Current Uses and Perspectives, 48(3), 659-667 (2018)
Flow injection turbidimetric determination of thiamine in pharmaceutical formulations using silicotungstic acid as precipitant reagent
Costa-Neto OC, et al.
Talanta, 48(3), 659-667 (1999)
Simultaneous determination and classification of riboflavin, thiamine, nicotinamide and pyridoxine in pharmaceutical formulations, by UV-visible spectrophotometry and multivariate analysis
Lopez-de-Alba LP, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 17(4), 715-722 (2006)