Merck
PHR1699
Supelco
叶黄素
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
叶黄素, α-胡萝卜素-3,3′-二醇, βε-胡萝卜素, βε-胡萝卜素-3,3′-二醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C40H56O2
CAS号:
分子量:
568.87
Beilstein:
2068547
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1370804
API 家族
lutein
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 3x100 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
-10 to -25°C
SMILES 字串
CC(=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)C[C@@H](O)CC1(C)C)\C=C\C=C(C)\C=C\[C@H]2C(C)=C[C@H](O)CC2(C)C
InChI
1S/C40H56O2/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-37-33(5)25-35(41)27-39(37,7)8)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-38-34(6)26-36(42)28-40(38,9)10/h11-25,35-37,41-42H,26-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t35-,36+,37-/m0/s1
InChI 密鑰
KBPHJBAIARWVSC-RGZFRNHPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
叶绿素是深绿色和多叶蔬菜中存在的碳氢化合物类胡萝卜素的氧化衍生物。它可以用作亲脂性药物(logP 7.8),主要用于预防与年龄有关的黄斑变性(AMD)、白内障和其他致盲疾病。
應用
这些二级标准品是经认证过的有证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
不含维生素A的膳食胡萝卜素。 增加眼内黄斑色素浓度,并有可能改善视力。
分析報告
这些二级标准品为USP、EP和BP等主要标准品提供了多种可追溯性。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
欲查看此物质的分析证书样本,请在下面的对话框中输入LRAB3708。其仅是一个示例证书,可能不是您所收到的批次。
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Solid self-nanoemulsifying drug delivery system (S-SNEDDS) containing phosphatidylcholine for enhanced bioavailability of highly lipophilic bioactive carotenoid lutein
Shanmugam S, et al.
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 79(2), 250-257 (2011)
Maria V Chandra-Hioe et al.
Plant foods for human nutrition (Dordrecht, Netherlands), 74(1), 34-39 (2018-10-12)
Lutein is a xanthophyll, a bioactive phytochemical that presents itself as colourful pigments in plants. Australian sweet lupin flour has been incorporated as a food ingredient in wheat bread and pasta to improve their sensory property and nutritional quality. However, the