Merck
PHR1694
Supelco
吡哆素杂质B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
5-(羟甲基)-2,4-二甲基吡啶-3-醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
API 家族
pyridoxine
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 50 mg
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034和ISO/IEC 17025生产和认证。关于使用该CRM的所有信息可在分析证书中找到。
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备。
吡哆醇杂质B是一种维生素B6 拮抗剂。
應用
该医药二级标准品还可用于以下用途:
  • 开发反相高效液相色谱法 (RP-HPLC) 测定美他多辛药物中的杂质
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAC4467。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)