Merck
PHR1593
Supelco
更昔洛韦
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
更昔洛韦, GNC, 2-氨基-1,9-二氢-9-[[2-羟基-1-(羟甲基)乙氧基]甲基]-6H-嘌呤-6-酮, 9-(1,3-二羟基-2-丙氧甲基)鸟嘌呤, DHPG
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H13N5O4
CAS号:
分子量:
255.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001129
traceable to USP 1288306
API 家族
ganciclovir
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NC1=Nc2c(ncn2COC(CO)CO)C(=O)N1
InChI
1S/C9H13N5O4/c10-9-12-7-6(8(17)13-9)11-3-14(7)4-18-5(1-15)2-16/h3,5,15-16H,1-2,4H2,(H3,10,12,13,17)
InChI 密鑰
IRSCQMHQWWYFCW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
更昔洛韦是一种核苷类似物,广泛用于治疗巨细胞病毒感染。还发现它可有效治疗免疫受损患者的巨细胞病毒,特别是对抗获得性免疫缺陷综合征(AIDS)和先天性免疫缺陷。
應用
更昔洛韦可用作药物标准品,用于通过色谱技术测定药物制剂中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAB3691。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Muta. 1B - Repr. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Stability of ganciclovir in extemporaneously compounded oral liquids.
Anaizi NH, et al.
American Journal of Health-System Pharmacy, 56(17), 1738-1741 (1999)
Development and Validation of RP-HPLC Method for the Determination of Ganciclovir in Bulk Drug and in Formulations.
Ramesh PJ, et al.
ISRN Chromatography (2012)