Merck
PHR1003
Supelco
阿司匹林
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
乙酰水杨酸, 2-乙酰氧基苯甲酸, O-乙酰水杨酸, ASA, 阿司匹林
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
2-(CH3CO2)C6H4CO2H
CAS号:
分子量:
180.16
Beilstein:
779271
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP 617
traceable to Ph. Eur. A0200000
traceable to USP 1044006
API 家族
aspirin
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
134-136 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CC(=O)Oc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
阿司匹林(乙酰水杨酸)是一种环氧化酶抑制剂和抗血小板剂,广泛应用于心脏病发作和中风的二级预防。
用于质量控制应用的药物二级标准品为制药行业实验室及制造商内部工作标准品的制备提供了一种方便、高性价比的替代方案。
應用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
阿司匹林(乙酰水杨酸)可用作药物参考标准品,用于通过分光光度技术和反相高效液相色谱技术定量测定药物制剂中的分析物。
生化/生理作用
通过抑制环加氧酶(前列腺素H合酶)阻断前列腺素的产生,其对COX-1同种型具有更高的选择性。抗血栓形成作用是由于血小板中COX-1的抑制阻断了血栓素的产生和血小板的聚集。化学预防结肠直肠和其他实体肿瘤。
通过抑制环氧化酶(前列腺素H合酶),对COX-1亚型具有更高的选择性,阻止前列腺素的产生。抗血栓作用是由于COX-1在血小板中的抑制作用,阻止血栓形成和血小板聚集。 对结直肠及其他实体肿瘤有化学预防作用。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
欲查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入LRAB7669。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
482.0 °F
閃點(°C)
250 °C
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Preliminary studies on the analgesic activity of latex of Calotropris procera
Dewan.S, et al.
Journal of Ethnopharmacology, 73, 307-311 (2000)
Simultaneous determination of clopidogrel and aspirin in pharmaceutical dosage forms
Mishra P and Dolly A
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 63(3) (2006)
Rapid and simultaneous determination of aspirin and dipyridamole in pharmaceutical formulations by reversed-phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC) method
Prakash K, et al.
African Journal of Pharmacy and Pharmacology, 5(2), 244-251 (2011)
Studies on the anti-inflammatory and analgesic activity of Cedrus deodara (Roxb.) Loud. wood oil
Shinde.AU, et al.
Journal of Ethnopharmacology, 65, 21-27 (1999)
Gregg W Stone et al.
Lancet (London, England), 382(9892), 614-623 (2013-07-31)
The relation between platelet reactivity and stent thrombosis, major bleeding, and other adverse events after coronary artery implantation of drug-eluting stents has been incompletely characterised. We aimed to determine the relation between platelet reactivity during dual therapy with aspirin and
相关内容
Separation of Acetaminophen, meets USP testing specifications, 98.0-102.0%, powder; Caffeine, meets USP testing specifications, anhydrous; Benzoic acid, meets USP testing specifications; Aspirin, meets USP testing specifications