等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥90.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
應用
food and beverages
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O[C@H]1CC[C@@]2(C)[C@](CC[C@]3(C)[C@]2([H])CC[C@@]4([H])[C@@]3(C)CC[C@]5(C(O)=O)[C@]4([H])[C@H](C(C)=C)CC5)([H])[C@]1(C)CO
InChI
1S/C30H48O4/c1-18(2)19-9-14-30(25(33)34)16-15-28(5)20(24(19)30)7-8-22-26(3)12-11-23(32)27(4,17-31)21(26)10-13-29(22,28)6/h19-24,31-32H,1,7-17H2,2-6H3,(H,33,34)/t19-,20+,21+,22+,23-,24+,26-,27-,28+,29+,30-/m0/s1
InChI 密鑰
HXWLKAXCQLXHML-WGOZWDAUSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
生化/生理作用
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)