product name
聚(乙二醇), BioXtra, average mol wt 3,350, powder
產品線
BioXtra
品質等級
形狀
powder
分子量
average mol wt 3,350
雜質
≤0.01% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
溶解度
water: soluble (PEG is soluble in water approximately 670 mg/ml, 20 °C)
密度
1.0962 g/mL at 60 °C
1.0764 g/mL at 80 °C
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
正離子痕跡
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Ω-end
hydroxyl
α-end
hydroxyl
SMILES 字串
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI 密鑰
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
聚乙二醇可用作药物最终剂型的外部包衣,为原料药提供防潮保护。例如,drop printing(液滴打印)技术可使聚乙二醇包覆在萘普生固体分散体上。PEG包衣可保护固体分散体,避免潮湿导致的结晶加快,并增强稳定性。
以聚乙二醇作为有机改性剂,通过溶胶-凝胶技术可制备纳米结构的羟磷灰石(HAP)。聚乙二醇可影响羟磷灰石形态。高温下,柔性更高的聚乙二醇分子形成更大的羟基磷灰石片。低温下,柔性较低的聚乙二醇胶体形成纳米结构的羟磷灰石。
聚乙二醇还可作为泻药使用。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)