Merck
P2164020
泊洛沙姆237
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
别名:
聚(乙二醇)- 嵌段 - 聚(丙二醇)- 嵌段 - 聚(乙二醇)
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
poloxamer
製造商/商標名
EDQM
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChI 密鑰
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
泊洛沙姆 237 EP 参考标准品设计用于欧洲药典规定的实验室测试。
包裝
本品按照现行药典要求提供。有关当前单位数量,请见EDQM 参考目录
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客户支持