Merck
N0393
Sigma-Aldrich
Naphthol AS-OL phosphate
≥30%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H16NO6P
CAS号:
分子量:
373.30
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
濃度
≥30%
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1ccccc1NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OP(O)(O)=O
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)