agency
IRMM®
製造商/商標名
JRC
應用
general analytical
形式
matrix material
儲存溫度
−20°C
分析報告
For more information please see:
IRMM481
IRMM481
法律資訊
IRMM is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3