H1300000
氢化可的松
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
别名:
11β,17α,21-三羟基孕酮-4-烯-3,20-二酮, 17-羟基皮质酮标准液, 4-孕烯-11β,17α,21-三醇-3,20-二酮, 皮质醇标准液, 肯德尔氏化合物F, 赖希斯坦氏物质M
选择尺寸
About This Item
等级
pharmaceutical primary standard
API类
hydrocortisone
制造商/商品名称
EDQM
mp
211-214 °C (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
基因信息
human ... NR3C1(2908)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
应用
生化/生理作用
包装
其他说明
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Repr. 1A - STOT RE 2
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2