主要文件
GXARG1UM04X
Supelco
MicroMist U-Series Nebulizer
0.4 mL/min & 0.5 x 1.6 x 700 mm Tube
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115710
质量
0.4 mL/min & 0.5 x 1.6 x 700 mm Tube
制造商/商品名称
(ARG-1-UM04X)
相容性
Agilent/HP 7500
Agilent/HP 7700/7800/7900/8800
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • Includes EL-1 EzyLok Connector Kit
  • Suggested Gas Flow 1 L/min
  • Suggested Sample Uptake 0.4 mL/min
法律信息
MicroMist is a trademark of Glass Expansion Pty Ltd
OpalMist is a trademark of Glass Expansion Pty Ltd
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)