主要文件
GX318000018
Supelco
Quartz Torch Bonnet
for Optima 2000/4000/5000/7000
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
SB.32
制造商/商品名称
31-800-0018
相容性
PerkinElmer Optima 2000/4000/5000/7000 DV Series
PerkinElmer Optima 4300V, 5300V, 7300V (ICP-OES)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)