主要文件
GX308083451
Supelco
Quartz Torch
aqueous, with 2.5 mm injector
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
SB.32
质量
aqueous, with 2.5 mm injector
for Leeman DRE/PS Radial
制造商/商品名称
(30-808-3451)
相容性
Leeman/Teledyne Leeman Series Radial, Prodigy, Profile
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)