主要文件
GX308070528
Supelco
Quartz Torch
High Solids Full Length with 90 Deg. Bend & 2.3 mm Injector
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
SB.32
质量
High Solids Full Length with 90 Deg. Bend & 2.3 mm Injector
for 700-ES or Vista Axial
制造商/商品名称
(30-807-0528)
相容性
Agilent/Varian 700-ES Series Axial, Vista Axial
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)