主要文件
GX044GYF
Supelco
Contour Flared End PVC Pump Tube
2tag 0.44mm ID Green/Yellow (PKT 6)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
SB.32
制造商/商品名称
0.44-GY-F
相容性
Spectro/Ametek EOP (Modula, CIROS, Genesis, ARCOS)
Spectro/Ametek SOP (Modula, CIROS, Genesis, ARCOS)
Spectro/Ametek Spectro Blue EOP
Spectro/Ametek Spectro Blue SOP
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)