Merck
G6279
Sigma-Aldrich
甘油
BioXtra, ≥99% (GC)
别名:
1,2,3-丙三醇, 甘油
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOCH2CH(OH)CH2OH
CAS号:
分子量:
92.09
Beilstein:
635685
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
50161901
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
蒸汽密度
3.1 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
<1 mmHg ( 20 °C)
產品線
BioXtra
化驗
≥99% (GC)
形狀
viscous liquid
自燃溫度
698 °F
雜質
≤0.0005% Phosphorus (P)
燃燒殘留物
≤0.1%
折射率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
密度
1.25 g/mL (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
正離子痕跡
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES 字串
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI 密鑰
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
甘油是无味无色,具有粘性的甜味液体。它可以是天然来源,也可以来自石化原料。甘油具有广泛的应用,是自然界中最有价值和多功能的化学物质之一。它可用作润肤剂、溶剂、甜味剂,可用于药物配方、化妆品、食品和洗漱品中。它非常稳定,可以在常温下储存;它也无刺激性,对环境没有不良影响。
應用
甘油已被用作
  • 结核分枝杆菌鸟分枝杆菌细胞培养过程中的补充剂;
  • 在设计酶生物燃料电池过程中的燃料;
  • 含有4-HCCA和3-氨基喹啉的液体复合基质,可用于分析中性和酸性聚糖;
  • 进行快原子轰击电离质谱的基质;
  • MALDI(基质辅助激光解吸/电离质谱)定量分析研究的液体基质。
生化/生理作用
甘油本质上是吸湿的,并且由于其具有三个亲水性醇羟基而可溶于水。它可以形成分子间和分子内氢键,使其成为一种非常灵活的分子。 甘油的生理作用是由于其在细胞介导的免疫、增加的IgG产生、以及增加的组胺释放中的影响。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 4
1 of 4
Development of glycerol/O 2 biofuel cell
Arechederra, Robert L., Becky L. Treu, and Shelley D. Minteer
Journal of Power Sources, 173 (1), 156-161 (2007)
Comparison of the sensitivities of various derivatives of oligosaccharides in LC/MS with fast atom bombardment and electrospray ionization interfaces
Suzuki, Shigeo, Kazuaki Kakehi, and Susumu Honda
Analytical Chemistry, 68 (13) , 2073-2083 (1996)
Ionic-liquid matrices for quantitative analysis by MALDI-TOF mass spectrometry
Li, Ying L., and Michael L. Gross
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 15 (12), 1833-1837 (2004)
The Future of Glycerol
Mario Pagliaro, Michele Rossi
Royal Society of Chemistry, 170-170 (2010)
Analysis of native milk oligosaccharides directly from thin-layer chromatography plates by matrix-assisted laser desorption/ionization orthogonal-time-of-flight mass spectrometry with a glycerol matrix
Dreisewerd, Klaus, et al
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 17(2) , 139-150 (2006)