主要文件
ERMBB446
猪肉脂肪 (PCB)
ERM®, certified reference material
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
85151701
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
ERM®
certified by the BSC
描述
high level
製造商/商標名
JRC
形式
matrix material
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
For more information please see:
ERMBB446
其他說明
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic pollutants: BDE 47, Lindane, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, PCB 28, PCB 52
Matrix Group: Meat
法律資訊
ERM is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)