蒸汽密度
2.5 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
14.14 psi ( 55 °C)
180 mmHg ( 20 °C)
3.51 psi ( 20 °C)
產品線
BioXtra
化驗
≥97.5% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
594 °F
expl. lim.
10.1 %
雜質
<0.0005% Phosphorus (P)
燃燒殘留物
<0.1%
折射率
n20/D 1.385 (lit.)
bp
55 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
溶解度
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
密度
0.707 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): <0.05%
sulfate (SO42-): <0.05%
正離子痕跡
Al: <0.0005%
Ca: <0.0005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Na: <0.005%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
SMILES 字串
CCNCC
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-14.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-26 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles