Merck
BCR549
丙酮-2,4-二硝基苯腙
BCR®, certified reference material
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2C=NNHC6H3(NO2)2
CAS号:
分子量:
238.20
Beilstein:
960878
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.02
等級
certified reference material
agency
BCR®
製造商/商標名
JRC
mp
126-128 °C (lit.)
應用
environmental
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C\C(C)=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10N4O4/c1-6(2)10-11-8-4-3-7(12(14)15)5-9(8)13(16)17/h3-5,11H,1-2H3
InChI 密鑰
YGIXYAIGWMAGIB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
For more information please see:
BCR549
法律資訊
BCR is a registered trademark of European Commission
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客户支持