BCR412
1 of 10
P2164009
泊洛沙姆188
Supelco
77091
钯ICP标准液
Sigma-Aldrich
30089
L-半胱氨酸
168149
HS27502A
OneRack® Test Tube Rack
F7182
Fibroblast Activation Protein α human
78181
苯基硼酸
SAFC
1.37112
C7352
HPA001887
Anti-CD14 antibody produced in rabbit
certified reference material
BCR®
JRC
matrix material
药典和计量机构标准品_参考物质_分析化学-默克生命科学
认证参考物质(CRM)
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。