Merck
96848
Supelco
巴豆酸甲酯
analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH=CHCOOCH3
CAS号:
分子量:
100.12
Beilstein:
1720292
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.5% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤1.5% water
折射率
n20/D 1.423 (lit.)
n20/D 1.424-1.426
bp
118-120 °C (lit.)
密度
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
格式
neat
SMILES 字串
COC(=O)\C=C\C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-4-5(6)7-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
InChI 密鑰
MCVVUJPXSBQTRZ-ONEGZZNKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
30.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-1 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)