主要文件
96687
Supelco
镀锌合金
manufactured by MBH Analytical Ltd (41X GLV4)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
物料
disks
等级
analytical standard
技术
XRF: suitable
直径× 高度
50 mm × 20 mm , dimensions are approximate
包装形式
matrix material
分析说明
Values of analytes vary lot to lot.
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
No data available
闪点(°C)
No data available
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)