主要文件
94009
Supelco
三聚氰胺树脂微粒,罗丹明 B 标记
size: 2 μm
别名:
三聚氰胺甲醛树酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
表单
aqueous suspension
particles
浓度
2.5% (solids)
粒径
2 μm std dev <0.1 μm, coeff var <5%
荧光
λex 540 nm; λem 584
包装形式
neat
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
对每一批产品都使用 Coulter Multisizer 颗粒分析仪测定精确的产品粒度和标准偏差,精确度达 0.01μm。
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)