主要文件
93967
Sigma-Aldrich
硬化花生油
tested according to Ph. Eur.
别名:
氢化花生油, 硬化生油
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.21
agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
品質等級
形狀
paste
應用
pharmaceutical (small molecule)
脂質類型
oils
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C30H45N9O5/c31-15-5-4-9-23(26(33)41)37-29(44)25(18-19-7-2-1-3-8-19)39-28(43)24(10-6-16-36-30(34)35)38-27(42)22(32)17-20-11-13-21(40)14-12-20/h1-3,7-8,11-14,22-25,40H,4-6,9-10,15-18,31-32H2,(H2,33,41)(H,37,44)(H,38,42)(H,39,43)(H4,34,35,36)/t22-,23-,24+,25-/m0/s1
InChI 密鑰
UEVAHGMTRWGMTB-JBXUNAHCSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)