Merck
93667
Millipore
七(2,3,6-三-O-苯甲酰基)-β-环糊精
suitable for GC
别名:
2,3,6-三-O-苯甲酰基-β-环糊精
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C189H154O56
CAS号:
分子量:
3321.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
化驗
≥98.0% (TLC)
技術
gas chromatography (GC): suitable
其他說明
1H-NMR 的手性溶剂
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
B.G.Uccello et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2009-2009 (1998)