Merck
92788
Sigma-Aldrich
(3-三甲基硅基-2-丙炔基)三苯基溴化磷
technical, ≥95% (NT)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H26BrPSi
CAS号:
分子量:
453.43
Beilstein:
3581358
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
等級
technical
化驗
≥95% (NT)
mp
166-167 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[Br-].C[Si](C)(C)C#CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H26PSi.BrH/c1-26(2,3)21-13-20-25(22-14-7-4-8-15-22,23-16-9-5-10-17-23)24-18-11-6-12-19-24;/h4-12,14-19H,20H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
PBSHVEOONSKWJF-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Reactant for:
  • Horner-Wadsworth-Emmons olefination
  • Aromatic ring umpolung
  • Stereoselective Wittig reaction
  • Bromoetherification reactions
  • Olefination of Garner′s aldehyde
  • Regioselective Wittig reaction
其他說明
Wittig reagent for the synthesis of en-ynes; the (E)-olefin is formed preferentially
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
R. Pontikis et al.
Canadian Journal of Chemistry, 67, 2240-2240 (1989)
Convergent, enantiospecific total synthesis of the hypocholesterolemic agent (+)-compactin.
P A Grieco et al.
Journal of the American Chemical Society, 108(19), 5908-5919 (1986-09-01)
E.J. Corey et al.
Tetrahedron Letters, 1495-1495 (1973)