Merck
91875
Sigma-Aldrich
三氯(3,3,3-三氟丙基)硅烷
purum, ≥97.0% (GC)
别名:
三氟丙基三氯硅烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3CH2CH2SiCl3
CAS号:
分子量:
231.50
Beilstein:
1748876
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
等級
purum
化驗
≥97.0% (GC)
折射率
n20/D 1.386 (lit.)
bp
114 °C (lit.)
密度
1.419 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
FC(F)(F)CC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3H4Cl3F3Si/c4-10(5,6)2-1-3(7,8)9/h1-2H2
InChI 密鑰
WEUBQNJHVBMUMD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)