Merck
90615
Sigma-Aldrich
1,4,7-三氮杂环壬烷 三盐酸盐
purum, ≥98.0% (AT)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H15N3 · 3HCl
CAS号:
分子量:
238.59
Beilstein:
5287631
MDL编号:
UNSPSC代码:
12350000
PubChem化学物质编号:
价格与库存信息目前不能提供
等级
purum
方案
≥98.0% (AT)
mp
288 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
Cl[H].Cl[H].Cl[H].C1CNCCNCCN1
InChI
1S/C6H15N3.3ClH/c1-2-8-5-6-9-4-3-7-1;;;/h7-9H,1-6H2;3*1H
InChI key
HNPMVNQYFPWBKI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
有可能应用于具有高阳离子结合选择性的络合滴定。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)