Merck
90336
Supelco
癸二酸二(N-琥珀酰亚胺)酯
≥97.0%
别名:
DSSeb, 二(N-琥珀酰亚胺)癸二酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H24N2O8
CAS号:
分子量:
396.39
Beilstein:
6880740
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
PubChem物質ID:
品質等級
化驗
≥97.0% (CHN)
≥97.0%
形狀
powder
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
mp
162-167 °C
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(CCCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C18H24N2O8/c21-13-9-10-14(22)19(13)27-17(25)7-5-3-1-2-4-6-8-18(26)28-20-15(23)11-12-16(20)24/h1-12H2
InChI 密鑰
XPKIVYVYXKPGBP-UHFFFAOYSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
其他說明
用于交联肽和蛋白质的试剂
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)