Merck
90267
Sigma-Aldrich
Lithium citrate tribasic solution
BioUltra, 1.5 M in H2O
别名:
Citric acid trilithium salt solution, Trilithium citrate solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5Li3O7
CAS号:
分子量:
209.92
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
產品線
BioUltra
濃度
1.5 M in H2O
雜質
insoluble matter, passes filter test
pH值
8.0-9.5 (25 °C, 1.5 M in H2O)
密度
1.12 g/mL at 20 °C
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
&lambda ;
1.5 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.040
λ: 280 nm Amax: 0.016
SMILES 字串
[Li+].[Li+].[Li+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)