Merck
89787
Sigma-Aldrich
三甲基乙烯氧基硅烷
Wacker Chemie AG, ≥96% (GC)
别名:
TMSO-ethene
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3SiOCH=CH2
CAS号:
分子量:
116.23
Beilstein:
1738846
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
≥96% (GC)
表单
liquid
制造商/商品名称
Wacker Chemie AG
折射率
n20/D 1.389 (lit.)
沸点
74 °C (lit.)
密度
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[H]\C([H])=C(\[H])O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H12OSi/c1-5-6-7(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
InChI key
HFTNNOZFRQLFQB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
prices for bulk quantities on request
替代产品
产品编号
说明
价格
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-2.2 °F - closed cup
闪点(°C)
-19 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)