Merck
87180
Sigma-Aldrich
5-(Tetradecanoylamino)fluorescein
for fluorescence, ≥95% (HPLC)
别名:
N-Tetradecanoyl-fluoresceinamine isomerI
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C34H39NO6
CAS号:
分子量:
557.68
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
等級
for fluorescence
化驗
≥95% (HPLC)
mp
185-190 °C (dec.)
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCC(=O)Nc1ccc(c(c1)C(O)=O)C2=C3C=CC(=O)C=C3Oc4cc(O)ccc24
其他說明
Fluorescent enhancer in chemiluminescent determination of serum alkaline phosphatase
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
S. Girotti et al.
Analytical Letters, 27, 323-323 (1994)