Merck
84700
Sigma-Aldrich
六氟化硫
purum
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
SF6
CAS号:
分子量:
146.06
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
蒸汽密度
5.11 (vs air)
蒸汽壓力
22 mmHg ( 21.1 °C)
等級
purum
雜質
0.001% S2F10
0.002% SiF4
1-2% Air
bp
−64 °C/1 mmHg (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
SMILES 字串
FS(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6S/c1-7(2,3,4,5)6
InChI 密鑰
SFZCNBIFKDRMGX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
Cylinder with net ~4.75 kg
其他說明
Sales restrictions may apply
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)