Merck
84010
Sigma-Aldrich
硝酸铷
purum p.a., ≥99.0% (T)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
RbNO3
CAS号:
分子量:
147.47
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
等级
purum p.a.
质量水平
方案
≥99.0% (T)
密度
3.11 g/mL at 25 °C (lit.)
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
痕量阳离子
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤5000 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES字符串
[Rb+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Rb/c2-1(3)4;/q-1;+1
InChI key
RTHYXYOJKHGZJT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)