Merck
82570
Sigma-Aldrich
(+)-蒲勒酮
purum, ≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
别名:
(R)-(+)-长叶薄荷酮, (R)-2-异亚丙基-5-甲基环己酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16O
CAS号:
分子量:
152.23
Beilstein:
2040703
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
等級
purum
化驗
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
光學活性
[α]20/D +23±1.5°, neat
折射率
n20/D 1.487
bp
223-224 °C (lit.)
密度
0.935 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
C[C@@H]1CCC(=C(\C)C)\C(=O)C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
InChI 密鑰
NZGWDASTMWDZIW-MRVPVSSYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
手性结构单元,合成 (-)-8-苯基薄荷醇
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
179.6 °F - closed cup
閃點(°C)
82 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
T. Zair et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 2686-2686 (1993)
O. Ort
Organic Syntheses, 65, 203-203 (1987)
J.D. White et al.
Tetrahedron Letters, 28, 3061-3061 (1987)
M. Alami et al.
Organic Syntheses, 72, 135-135 (1995)