主要文件
82550
Sigma-Aldrich
普鲁兰多糖(Pullulan)
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
溶解性
H2O: 50 mg/mL, slightly hazy, colorless
适用性
suitable as substrate for pullulanase test
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)