Merck
81190
Sigma-Aldrich
聚(乙二醇)
1,000
别名:
PEG
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
分子量
950-1050
mp
37-40 °C
SMILES字符串
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
替代产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2