Merck
795496
Sigma-Aldrich
磷酸钾二元 二元
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥98%
别名:
磷酸二钾, 磷酸氢二钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
K2HPO4
CAS号:
分子量:
174.18
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
anhydrous
品質等級
agency
suitable for SM 5210
產品線
Redi-Dri
化驗
≥98%
形狀
powder
品質
free-flowing
雜質
≤0.001% Nitrogen compounds (as N)
≤0.01% Insoluble matter
損耗
≤1.0% loss on drying, 105°C
pH值
8.5-9.6 (25 °C, 5% in solution)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
正離子痕跡
Fe: ≤0.001%
Na: ≤0.05%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES 字串
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI 密鑰
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
磷酸二氢钾是一种有用的生物缓冲液,其 pH 值在 8.5-9.6 之间。磷酸钾以各种形式存在:一价(KH2PO4)、二价(KH2PO4)和三价(K3PO4)。磷酸钾缓冲液广泛应用于平衡透析、高效液相层析(HPLC)和亲和毛细管电泳研究等。
應用
磷酸二氢钾已可用于制备MMG(麦芽糖、甲基绿)培养基,磷酸盐缓冲盐和低渗溶液。
特點和優勢
  • 提高效率——免除需要松散硬化粉末的时间和精力
  • 更加安全——避免使用工具大力敲碎团块的风险
  • 更加经济——制备和溶剂化速度更快,提高效率并节约成本
  • 质量保证——经过专业检测的出色品质,无抗结剂添加
  • 灵活的用量选择——有从研究到放大级别的用量规格可供选择
法律資訊
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Mohammad Karimi et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 98, 227-240 (2019-03-01)
The aim of this study was to find an optimum dose of the synthetic amorphous calcium phosphate (ACP) nanoparticles to be incorporated in resin-modified glass ionomer cements (RMGICs) for triggering the release of PO43-/Ca2+, alkaline phosphatase (ALP) activity and osteogenic
商品
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
相关内容
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.