product name
(-)-L-乳酸乙酯, photoresist grade, ≥99.0%
等級
photoresist grade
品質等級
蒸汽密度
4.1 (vs air)
蒸汽壓力
2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 30 °C)
化驗
≥99.0% (Sum of enantiomers, GC)
≥99.0%
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D −10.5±1°, neat
自燃溫度
752 °F
expl. lim.
1.5 %, 100 °F
雜質
≤0.1% water
蒸發殘留物
<0.01%
折射率
n20/D 1.4130 (lit.)
n20/D 1.413
bp
154 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
密度
1.034 g/mL at 20 °C (lit.)
正離子痕跡
Ca: ≤0.01 mg/kg
Cr: ≤0.01 mg/kg
Cu: ≤0.01 mg/kg
Fe: ≤0.01 mg/kg
K: ≤0.01 mg/kg
Mg: ≤0.01 mg/kg
Mn: ≤0.01 mg/kg
Na: ≤0.03 mg/kg
Ni: ≤0.01 mg/kg
Pb: ≤0.01 mg/kg
SMILES 字串
C[C@H](O)C(OCC)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChI 密鑰
LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
128.8 °F - closed cup
閃點(°C)
53.8 °C - closed cup