Merck
76660
Sigma-Aldrich
五乙烯六胺-八(甲基膦酸) 十六钠盐 溶液
technical, ~40% in H2O (T)
别名:
五乙烯六胺-八(甲基膦酸)十六钠盐 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H36N6Na16O24P8
CAS号:
分子量:
1336.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
等級
technical
濃度
~40% in H2O (T)
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)CN(CCN(CCN(CCN(CP([O-])([O-])=O)CP([O-])([O-])=O)CP([O-])([O-])=O)CP([O-])([O-])=O)CCN(CCN(CP([O-])([O-])=O)CP([O-])([O-])=O)CP([O-])([O-])=O
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)